Merck
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H18O2
CAS号:
分子量:
206.28
FEMA编号:
4026
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.316
NACRES:
NA.21
等级
FG
质量水平
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥97%
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
SMILES字符串
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
InChI key
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)