品質等級
CofA
certificate is enclosed in each package
製造商/商標名
RTC TURB100-100
濃度
in H2O
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
本有证参考物质(CRM)按照 ISO 17034 和ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见分析证书。
應用
该CRM可用于校准和验证400散射浊度单位(NTU)范围内的所有种类实验室浊度计。
特點和優勢
- 重力测量法制备的标准品,经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室验证和确认
- 可追溯至SI和更高的NIST标准
- 基于物料平衡纯度测定的分配值和重力测量法制备值
- 根据合ISO指南35进行了一致性评估
- 以100、500和1000 mL容积的高密度聚乙烯瓶分装以保证安全供货
- 随附带有失效日期信息的分析证书(CoA)供有效审核
- 以去离子水溶剂制备
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。某些批次可能不含有所有的分析物。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2