Merck
CLR500
Supelco
颜色 500 Pt-Co 单位校准标准品
certified reference material
别名:
500 Pt-Co Color Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC CLR500-100
濃度
in H2O
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
一般說明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 1703 4 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
應用
有证参考标准品是用作校准和/或质量控制标准品,用于根据Pt-Co 颜色量表测定液体的着色度。
特點和優勢
  • 即用型溶液。
  • 样品含有水溶剂
  • 根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 制备和验证
  • 与溶液相关的不确定度值为 +/- 3
  • 有100毫升和500毫升两种总体积规格可供选择
  • 标签和分析证书上提供失效日期
  • 可追溯至SI 和NIST SRM
  • 随附详细分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。有些批次可能未包含所有分析物。
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)