主要文件
TURB1
Supelco
福尔马肼浊度标准液(1 NTU)
certified reference material
别名:
浊度校准标准液(1 NTU)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
CofA
certificate is enclosed in each package
制造商/商品名称
RTC TURB1-100
浓度
in H2O
应用
environmental
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
一般描述
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
应用
该CRM可用于校准和验证400散射浊度单位(NTU)范围内的所有种类实验室浊度计。
特点和优势
  • 重力测量法制备的标准品,经ISO/IEC 17025和ISO 17034认证实验室验证和确认
  • 可追溯至SI和更高的NIST标准
  • 基于物料平衡纯度测定的分配值和重力测量法制备值
  • 根据合ISO指南35进行了一致性评估
  • 以100、500和1000 mL容积的高密度聚乙烯瓶分装以保证安全供货
  • 随附带有失效日期信息的分析证书(CoA)供有效审核
  • 以去离子水溶剂制备
其他说明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)