SMB01363
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
别名:
5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, α-THF, 5 alpha-Tetrahydrocortisol, ATHF, Allo-3a-tetrahydrocortisol, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocortisol, Kendall’s compound C, Reichstein’s substance C
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
成份
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
包裝
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
顏色
white to beige
mp
244.5 °C
密度
1.205 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
特點和優勢
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门