Merck
SMB01373
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
别名:
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22O3
CAS号:
分子量:
286.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51351610
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
應用
2-Hydroxyestrone (2OHE1) is a metabolite of the endogenous estrogen estrone. 2OHE1 is formed predominantly by the action of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1. 2OHE1 and 16OHE1 are reported to be associated with breast carcinogenesis.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)