Merck
S8170
Sigma-Aldrich
硝酸钠
BioXtra, ≥99.0%
别名:
智利硝石
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NaNO3
CAS号:
分子量:
84.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99.0%
雜質
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
mp
306 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
正離子痕跡
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES 字串
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI 密鑰
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用硝酸处理亚硝酸盐合成硝酸钠。吸收硝酸废气合成的亚硝酸盐生产比例较高。补充硝酸钠可通过调节一氧化氮前体水平改善急性心力衰竭 (AHF)。
應用
硝酸钠已用于:
  • 与牛肉膏联合用于从水样中洗脱病毒
  • 作为硝酸盐测定中的外部校准品,以定量细胞培养基中的硝酸盐
  • 作为培养 细长聚球藻 PCC 7942
  • 的液体 BG11-培养基的组分,以测试其在肝脏缺血再灌注损伤中的保护作用
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantification of Chlorophyll as a Proxy for Biofilm Formation in the Cyanobacterium Synechococcus elongatus
Sendersky E, et al.
Bio-protocol, 7, e2406-e2406 (2017)
Methylglyoxal evokes acute Ca2+ transients in distinct cell types and increases agonist-evoked Ca2+ entry in endothelial cells via CRAC channels
Sachdeva R, et al.
Cell Calcium, 78(3), 66-75 (2019)
Re-evaluation of sodium nitrate (E 251) and potassium nitrate (E 252) as food additives
Mortensen A, et al.
EFSA Journal, 15(6), e04787-e04787 (2017)
Inorganic nitrate as a treatment for acute heart failure: a protocol for a single center, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot and feasibility study
Falls R, et al.
Journal of Translational Medicine, 15(1), 172-172 (2017)
Cytoprotective effects of nitrite during in vivo ischemia-reperfusion of the heart and liver
Duranski MR, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 115(5), 1232-1240 (2005)