主要文件
QC1277
Supelco
Residual Chlorine - Constant Value
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 standard
製造商/商標名
RTC QCI-044
濃度
100% in H2O
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
一般說明
A single standard for dilution up to 2 L of reagent water.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1