Merck
PPB001
Sigma-Aldrich
Tris 缓冲盐
powder, pH 8.0, pHast Pack
别名:
TBS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.21
product name
Tris 缓冲盐, pH 8.0, pHast Pack, powder
產品線
pHast Pack
形狀
powder
儲存條件
(Tightly closed. Dry)
雜質
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
顏色
white
pH值
8.0
溶解度
soluble, clear, colorless
正離子痕跡
Fe: <10 ppm
異物活動
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tris缓冲盐水,pH 8.0是一种常用的等渗无毒洗涤缓冲液,适用于细胞培养和电泳应用。
應用
Tris缓冲盐水用于:
  • 样品制备
  • 酶联免疫吸附法
  • 蛋白质印迹和其他蛋白质应用
  • 细胞培养(推荐无菌过滤器)
  • 免疫组化
  • 细胞的再悬浮和超声处理
特點和優勢
  • 即用型缓冲液–快速且易于准备
  • 无需测量或调节pH值,只需加水即可
  • 节省时间并最大限度地减少工作量
  • 生物测试:不含DNase、RNase、蛋白酶和镍酶
  • 化学试验:铁≤10 ppm,铅≤5 ppm
包裝
箔袋
重構
当将一个小袋的内容物溶于500mL蒸馏水或去离子水中时,将在25℃下产生含有50mM Tris,138mM NaCl,2.7 mM KCl,pH 8.0的1X溶液。经认证不含DNAse、RNAse、蛋白酶和切口酶。经认证可用于细胞培养。
儲存和穩定性
室温储存。产品可能会自然结块,但在使用前可能会在包装袋内容易破碎。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
法律資訊
pHast Pack is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)