Tris缓冲盐溶液 (TBS)
Tris缓冲盐溶液(TBS)是一种等渗无毒缓冲溶液,常用于各种生物应用。TBS 有两个关键组分:Tris 和 NaCl,其中 Tris 作为缓冲剂,而 NaCl 则调节溶液的张力,根据所需浓度使溶液成为等渗或高渗溶液。TBS 使用方便,易溶于水,因此适用于多种生物实验。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
含吐温20的TBS
含吐温 20 的Tris缓冲盐溶液是一种非离子洗涤剂,可增强缓冲液的洗脱能力,减少抗体的非特异性结合。由于它可最大限度地减少非特异性背景染色,因此被广泛用于免疫组织化学染色和原位杂交实验的清洗缓冲液中。此外,吐温 20 是 pH 值稳定剂、盐和去污剂的理想组合,可有效去除膜和微孔板孔中的多余物质,并且不会破坏抗原-抗体结合反应。
TBS 在免疫测定和酶联免疫吸附(ELISA)中的应用
TBS 可用作 酶联免疫吸附试验 (ELISA)等免疫测定中的洗涤缓冲液,有助于将不需要的非特异性蛋白与特异性结合蛋白分离开来。
TBS 作为阻断缓冲液
在专为高通量夹心免疫测定而设计的集成微流控免疫测定芯片中,Tris缓冲盐溶液(TBS)作为阻断缓冲液起着至关重要的作用。通过降低背景噪音并防止非特异性结合,它对提高检测性能非常关键。
TBS 在免疫印迹中的应用
TBS 可用于制备抗血清,也用于免疫印迹法检测海葵蛋白。TBS 也是用免疫印迹法检测花生斑驳病毒 (PMV) 和花生条纹病毒 (PSV) 的重要组分,它能使硝酸纤维素膜上的未结合位点达到饱和,防止一抗的非特异性结合。这样可以减少背景噪音,提高灵敏度,增强免疫印迹分析的特异性,从而准确检测病毒。
TBS 在生物材料研究中的应用
Tris缓冲液是研究生物活性玻璃 45S5 降解和磷灰石沉淀的理想改良溶液,由于不含氯化物,因此可避免磷灰石在早期形成过程中受到干扰。这为研究生物活性玻璃的释放动力学和磷灰石沉淀提供了有利条件。