PHR1989
奥美拉唑杂质H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-[[(4-Chloro-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-methoxy-1H-benzimidazole, 4-Desmethoxy-4-chloro Omeprazole
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
omeprazole
表单
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)Cl)C)c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
LZEPUBIBIWJUSW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3