PHR1649
奥美拉唑相关化合物E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Omeprazole N-oxide, 4-METHOXY-2-[[(RS)-5(METHOXY-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL) SULFINYL] METHYL]-3,5-DIMETHYLPYRIDINE 1-OXIDE, 4-Methoxy-2-{[(RS)-(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl}-3,5-dimethylpyridine 1-oxide
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1478527
API 家族
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 30 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(Cc3[n+](cc(c(c3C)OC)C)[O-])c1[nH]c2c(n1)ccc(c2)OC
InChI
1S/C17H19N3O4S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)24-4)9-25(22)17-18-13-6-5-12(23-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19)
InChI 密鑰
QZVDQETYNOBUPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3