PHR1988
奥美拉唑杂质C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
Omeprazole Sulfide, 5-METHOXY-2-[[(4-METHOXY-3,5-DIMETHYLPYRIDIN-2-YL)METHYL]SULPHANYL]-1H-BENZIMIDAZOLE, 5-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, 6-Methoxy-2-{[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio}-1H-benzimidazole, Pyrmetazol, Ufiprazole
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C)=C1OC
InChI
1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2