certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001074
API 家族
rifaximin
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 300 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H]1C)C(=O)OC)c5c(nc6cc(C)ccn56)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-27(18-19)44-32-29-30-37(49)25(7)39-31(29)40(51)43(8,57-39)56-17-15-26(54-9)22(4)28(42(53)55-10)23(5)36(48)24(6)35(47)20(2)12-11-13-21(3)41(52)45-33(34(32)46)38(30)50/h11-18,20,22-24,26,28,35-36,47-50H,1-10H3,(H,45,52)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23-,24-,26+,28+,35-,36-,43+/m1/s1
InChI 密鑰
HIYLTQREEOINNF-HTEWPBCCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3