certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. E0085000
traceable to USP 1234307
API类
eicosapentaenoic acid
表单
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
应用
pharmaceutical
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
O(CC)C(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。该CRM的所有使用信息参见分析证书(COA)。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
二十二碳六烯酸乙酯是二十二碳六烯酸的乙酯,是一种必需ω-3脂肪酸。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
二十二碳六烯酸乙酯是二十二碳六烯酸的乙酯,是一种必需ω-3脂肪酸。
应用
该药物二级标准品还可用于:
- 开发和验证反相高效液相色谱-串联质谱法(RP-HPLC-MS/MS)测定乙酯化的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸
- 模拟移动床(SMB)色谱法分离乙酯化的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAC2773。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>320.0 °F
闪点(°C)
> 160 °C