Merck
PHR1788
Supelco
二十二碳六烯酸乙酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36O2
CAS号:
分子量:
356.54
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. D2954600
traceable to USP 1224620
API 家族
docosahexaenoic acid ethyl ester
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI 密鑰
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。关于使用该CRM的所有信息可在分析证书中找到。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
二十二碳六烯酸乙酯是二十二碳六烯酸(一种必需的omega-3脂肪酸)的乙酯。
應用
此药物二级标准品可被用于以下情况:
  • 用于测定乙酯形式的二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的反相高效液相色谱-串联质谱(RP-HPLC-MS/MS)方法的开发和验证
  • 二十碳五烯酸乙酯和二十二碳六烯酸乙酯的模拟移动床(SMB)色谱分离
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC1420。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)