PHR1774
雷尼替丁相关化合物B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethyl}-2-nitroethene-1,1-diamine, N,N?-BIS{2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]FURAN-2- YL}METHYL}SULFANYL}ETHYL}-2-NITROETHENE-1,1-DIAMINE, Ranitidine Impurity A, N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}thio}ethyl}-2-nitro-1,1-ethylenediamine
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1598609
API 家族
ranitidine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)Cc1ccc(CSCCN\C(NCCSCc2ccc(CN(C)C)o2)=C\[N+]([O-])=O)o1
InChI
1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3
InChI 密鑰
VTVSRHZKBPARSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3