certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
propylthiouracil
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-176 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。硫脲是一种离液剂或强变性剂。它可促进膜和器官特异性蛋白的溶解,用于下一步的双向凝胶电泳分析。硫脲还可清除过氧化物自由基,抑制脂质过氧化和紫外诱导的胶原蛋白交联。作为氧化亚铜的螯合剂,硫脲可抑制铜离子介导的氧化反应产生的此类中间产物。这种抑制作用可保护牛白蛋白免受铜介导氧化反应的损害。
应用
离液剂;强变性剂。增加蛋白质的溶解性和回收率
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAA8226。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3