About This Item
经验公式(希尔记法):
CH4N2S
CAS号:
分子量:
76.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
200-543-5
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
自燃温度
440 °C (Dust)
效能
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反应适用性
reagent type: reductant
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
169-173 °C
溶解性
137 g/L
密度
1.405 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
640 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S=C(N)N
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
Assay (Fe): ≤ 0.001 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3