Merck
PHR1697
Supelco
左氧氟沙星
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
左氧氟沙星 半水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20FN3O4 · 0.5H2O
分子量:
370.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1362103
API类
levofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O.C[C@H]5COc6c(N7CCN(C)CC7)c(F)cc8C(=O)C(=CN5c68)C(O)=O
InChI
1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1
InChI key
SUIQUYDRLGGZOL-RCWTXCDDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
药品二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
左氧氟沙星半水合物是第三代氟喹诺酮类抗生素,其可通过干扰DNA促旋酶(拓扑异构酶II)的活性以及在细菌的生长和繁殖过程中抑制细菌DNA的复制。
应用
左氧氟沙星半水合物可用作药物参考标准品,通过多种色谱法和分光光度 技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC2693。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Q-Absorbance ratio spectrophotometric method for the simultaneous estimation of Cefpodoxime Proxetil and Levofloxacin Hemihydrate in their combined dosage form.
Kavar RC, et al.
International bulletin of drug research, 2(3), 22-30 (2012)
A novel isocratic RP-HPLC method development and validation for estimation of 5HMF in Levofloxacin Hemihydrate intravenous infusion.
Lakka NS and Goswami N
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 2(1), 45-51 (2011)
Quantitative determination of levofloxacin and ambroxol hydrochloride in pharmaceutical dosage form by reversed-phase high performance liquid chromatography.
Kothekar M K, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2(1), 21-31 (2007)