Merck
PHR1168
Supelco
氧氟沙星
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20FN3O4
CAS号:
分子量:
361.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1478108
API 家族
ofloxacin, ofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI 密鑰
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
氧氟沙星是一种口服抗菌药物,属于氟喹诺酮类药物。它具有高效力并显示出广谱的抗菌性能,以及对耐药菌的选择时间短。
應用
氧氟沙星可用作药物标准品,用于通过色谱分析技术 和分光光度 技术测定药物制剂和血清样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7180。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Determination of Ofloxacin in Pharmaceutical Forms by High-Performance Liquid Chromatography and Derivative Uvspectrophotometry
Carlucci G, et al.
Analytical Letters, 26(10), 2193-2201 (1993)
Determination of ofloxacin in tear by HPLC-ESI-MS/MS method: Comparison of ophthalmic drug release between a new mucoadhesive chitosan films and a conventional eye drop formulation in rabbit model
Byrro RMD, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 70(5), 544-548 (2012)
Simultaneous determination of ofloxacin and flavoxate hydrochloride by absorption ratio and second derivative UV spectrophotometry
Attimarad M
Journal of Basic and Clinical Pharmacy, 2(1), 53-53 (2010)
Direct determination of four fluoroquinolones, enoxacin, norfloxacin, ofloxacin, and ciprofloxacin, in pharmaceuticals and blood serum by HPLC.
Samanidou VF, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 375(5), 623-629 (2003)
Cécile Denève et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(12), 5155-5162 (2009-10-07)
Recent outbreaks of Clostridium difficile infection have been related to the emergence of the NAP1/027 epidemic strain. This strain demonstrates increased virulence and resistance to the C-8-methoxyfluoroquinolones gatifloxacin and moxifloxacin. These antibiotics have been implicated as major C. difficile infection-inducing