Merck
PHR1659
Supelco
氟胞嘧啶
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
5-氟胞嘧啶, 4-氨基-5-氟-2(1H)-嘧啶酮, 氟胞嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4FN3O
CAS号:
分子量:
129.09
Beilstein:
127285
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. F0175000
traceable to USP 1272000
API 家族
flucytosine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI 密鑰
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
氟胞嘧啶是一种抗真菌药,可有效用于对抗严重的念珠菌隐球菌感染。
應用
氟胞嘧可作为药物参考标准品,通过多种色谱技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
具有抗真菌活性的核苷类似物。 5-FC由胞嘧啶脱氨基酶脱氨,可产生5-氟尿嘧啶,导致RNA密码错编。 5-氟尿嘧啶可抑制DNA和RNA的合成,干扰核糖体蛋白质合成。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA5760。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Stability of flucytosine in an extemporaneously compounded oral liquid.
Wintermeyer SM and Nahata MC
American Journal of Health-System Pharmacy, 53(4), 407-409 (1996)
Analysis of flucytosine dosage forms by derivative UV spectroscopy and liquid chromatography.
Cavrini V, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 9(5), 401-407 (1991)
HPLC and GC?MS screening of Chinese proprietary medicine for undeclared therapeutic substances.
Liu SY, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 983-992 (2001)