Merck
PHR1485
Supelco
羟丙基纤维素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
羟丙基纤维素, HPC
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1329800
API 家族
hydroxypropyl cellulose
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
752 °F
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
InChI 密鑰
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且有成本效益的替代内部工作标准制备的方法。
羟丙基纤维素是一种纤维素醚,由羟基与纤维素的 2、3 和/或 6 位的葡萄糖残基发生化学相互作用而形成。它通常用作药物赋形剂。
應用
羟丙基纤维素可用作药物参考标准品,用于通过色谱法、比色和分光光度技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3473。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Spectrophotometric determination of omeprazole, lansoprazole and pantoprazole in pharmaceutical formulations
Wahbi AAM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(4), 1133-1142 (2002)
Determination of surface-bound hydroxypropylcellulose (HPC) on drug particles in colloidal dispersions using size exclusion chromatography: A comparison of ELS and RI detection
Zhu L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(5), 1089-1096 (2006)
Detection and quantification of low-molecular-weight aldehydes in pharmaceutical excipients by headspace gas chromatography
Li Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1104(1-2), 1-10 (2006)
Quantitation of poloxamers in pharmaceutical formulations using size exclusion chromatography and colorimetric methods
Mao Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(5), 1127-1142 (2004)