Merck
PHR1285
Supelco
洛伐他汀
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
洛伐他汀
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H36O5
CAS号:
分子量:
404.54
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. L0790000
traceable to USP 1370600
API 家族
lovastatin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI 密鑰
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
洛伐他丁是一种口服药,它是一种内酯代谢物,用于治疗血胆固醇过多症和冠心病。它是一种六氢萘药,属于HMG-CoA(3-羟基--3-甲基戊二酰辅酶A)还原酶类。
质量控制用药物二级标准品 。为制药行业QC实验室及生产商内部工作标准品的制备,提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
洛伐他丁可用作药物参考标准品,用于通过分光光度法、热学表征和色谱技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3329 。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Two derivative spectrophotometric methods for the simultaneous determination of lovastatin combined with three antioxidants
Markopoulou CK and Koundourelllis JE
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 33(5), 1163-1173 (2003)
Instrumental analysis of potential lovastatin-Excipient interactions in preformulation studies
Ledeti I, et al.
Revista de Chimie (Bucharest, Romania), 66(22), 879-882 (2015)
Thermal characterization of lovastatin in pharmaceutical formulations
Yoshida MI, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 106(3), 657-664 (2011)
Primary prevention of acute coronary events with lovastatin in men and women with average cholesterol levels: results of AFCAPS/TexCAPS
Downs JR, et al.
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 279(20), 1615-1622 (1998)
Development and validation of a simple and fast HPLC method for determination of lovastatin, pravastatin and simvastatin
Silva TD, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(9), 831-838 (2012)