產品線
BioXtra
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +105±2°, c = 5% in H2O
損耗
≤0.2% loss on drying, 110 °C
顏色
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 642.6 g/L at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
InChI 密鑰
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
在生化研究中,L-抗坏血酸钠盐表现出其作为胶原蛋白沉积增强剂和弹性蛋白生成抑制剂的多功能性。这些属性有助于它广泛应用于理解细胞过程和机制,使其成为探索生物化学、代谢组学和细胞生物学各个方面的不可或缺的工具。
應用
- 研究芦荟食品补充剂抗氧化和细胞毒理学作用的标准品
- 使用5-乙炔基-2′-脱氧尿苷(EdU)检验线粒体DNA复制时溶液B的制备
- 制备EdU-标记溶液
- 制备 β-半乳糖苷酶染色液
生化/生理作用
特點和優勢
- 可用于代谢组学和生物化学研究
- 适用于多种研究应用的优质化合物
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。