Merck
PHR1226
Supelco
西吡氯铵
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
氯化十六烷吡啶 一水合物, 1-十六烷基吡啶鎓氯化物, 氯化十六烷基吡啶翁 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H38ClN · H2O
CAS号:
分子量:
358.00
Beilstein:
3578606
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C1000000
traceable to USP 1104006
API 家族
cetylpyridinium
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化十六烷吡啶是一种季铵化合物,是抗菌漱口液中的一种活性成分,具有广谱抗菌活性。其作用方式涉及到对革兰氏阳性病原体的快速杀菌作用以及对某些酵母的杀菌作用。
用于质量控制的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品。
應用
氯化十六烷吡啶可作为药物参考标准品,用于通过反相高效液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中 LRAC0149。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Efficacy of cetylpyridinium chloride used as oropharyngeal antiseptic
Pitten A-F and Kramer A
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(07), 588-595 (2001)
Determination of cetylpyridinium chloride and tetracaine hydrochloride in buccal tablets by RP-HPLC
Wang J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 32(2), 381-386 (2003)
Pharmaceutical Emulsions and Suspensions: Second Edition, Revised and Expanded
Drugs and the Pharmaceutical Sciences (2000)
Kwang Sik Suh et al.
Cytotechnology, 66(6), 925-935 (2013-10-12)
Achyranthes bidentata (A. bidentata) Blume is a medicinal herb with the property of strengthening bones and muscles and ensuring proper downward flow of blood in terms of the therapeutic theory of traditional medicine. In the present study, the effect of
Dong Suk Yoon et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(12), 3219-3231 (2014-08-19)
SOX2 is crucial for the maintenance of the self-renewal capacity and multipotency of mesenchymal stem cells (MSCs); however, the mechanism by which SOX2 is regulated remains unclear. Here, we report that RNA interference of sirtuin 1 (SIRT1) in human bone