agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
描述
cationic
化驗
98.0-102.0% anhydrous basis
形狀
solid
分子量
358.00 g/mol
技術
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein purification: suitable
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
應用
pharmaceutical (small molecule)
作用方式
cell membrane | interferes
SMILES 字串
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看