主要文件
PHR1799
Supelco
美洛昔康
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
美洛昔康, 4-羟基-2-甲基- N -(5-甲基-2-噻唑基)-2 H -1,2-苯并噻嗪-3-甲酰胺 1,1-二氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13N3O4S2
CAS号:
分子量:
351.40
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 629
traceable to Ph. Eur. Y0001080
traceable to USP 1379401
API类
meloxicam
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChI key
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关该CRM使用的所有信息都可以在分析证书上找到。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
美洛昔康是一种昔康衍生物,属于非甾体抗炎类非甾体抗炎药(NSAID),具有镇痛、抗炎和解热的特性。它通过抑制前列腺素合成酶的活性发挥作用,从而阻止前列腺素的合成并减少炎症。
应用
该药物二级标准也可按如下方式使用:
  • 三种分光光度法测定美洛昔康制剂中美洛昔康含量的研究
  • 硼掺杂金刚石电极伏安法测定药物制剂中美洛昔康的含量
  • 基于高效液相色谱的美洛昔康不同片剂配方的定量分析
  • 反相高效液相色谱法分离和评价药物剂型中美洛昔康的开发与验证
  • 液相色谱结合紫外检测法测定血浆样品中美洛昔康和吡罗昔康的含量
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAB7807。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reverse phase HPLC method development and validation for determination of Meloxicam in bulk and pharmaceutical formulation
Shaji J and Jain V
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2, 107-107 (2011)
Electrochemical oxidation of anti-inflammatory drug meloxicam and its determination using boron doped diamond electrode
Selesovska R, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 858, 113758-113758 (2020)
High-performance liquid chromatography determination of meloxicam and piroxicam with ultraviolet detection
Cox S, et al.
Chromatography Research International, 2014 (2014)
Spectrophotometric estimation of meloxicam in bulk and its pharmaceutical formulations
Dhandapani B, et al.
International Journal of Pharma Sciences and Research, 1, 217-221 (2010)
Specific and simple hplc assay of ecofriendly meloxicam in pharmaceutical formulations
Mahmood KT, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2, 878-878 (2010)