certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C3290000
traceable to USP 1161509
API 家族
cysteine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
L-半胱氨酸盐酸盐一水合物(LCHCMH)是非必需氨基酸L-半胱氨酸的水溶性盐。
用于质量控制的药物二级标准品为制药实验室和制造商提供了一种方便且高性价比的替代方法,可替代内部工作标准品的制备。
用于质量控制的药物二级标准品为制药实验室和制造商提供了一种方便且高性价比的替代方法,可替代内部工作标准品的制备。
應用
L-半胱氨酸可作为药物标准品,通过色谱法和与分光光度法耦合的动力学微量测定对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
NMDA谷氨酸能受体拮抗剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7165。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Indicator reaction for sensitive kinetic micro-determination of cysteine and cystine in a mixture without prior separation
Analyst, 121(4), 413-417 (1996)
Simultaneous identification and determination of total content of aminoacids in food supplements-tablets by gas chromatography
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 5, 57-68 (2012)
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(3), 734-739 (2013-12-05)
Cryo-transmission electron microscopy (cryoTEM) is a powerful characterization method for assessing the structural properties of biopharmaceutical nanoparticles, including Virus Like Particle-based vaccines. We demonstrate the method using the Human Papilloma Virus (HPV) VLPs in GARDASIL®. CryoTEM, coupled to automated data
Nature medicine, 19(6), 753-759 (2013-05-28)
Oxidative damage from elevated production of reactive oxygen species (ROS) contributes to ischemia-reperfusion injury in myocardial infarction and stroke. The mechanism by which the increase in ROS occurs is not known, and it is unclear how this increase can be
Cell, 153(6), 1379-1393 (2013-06-12)
Some species mount a robust antibody response despite having limited genome-encoded combinatorial diversity potential. Cows are unusual in having exceptionally long CDR H3 loops and few V regions, but the mechanism for creating diversity is not understood. Deep sequencing reveals