产品名称
L-半胱氨酸, BioUltra, ≥98.5% (RT)
产品线
BioUltra
方案
≥98.5% (RT)
表单
powder or crystals
旋光性
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
技术
HPLC: suitable
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
灼烧残渣
≤0.05% (as SO4)
缺失
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
颜色
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES字符串
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门