Merck
PHL80446
七叶皂苷IB
phyproof® Reference Substance
别名:
Aescin B
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C55H86O24
CAS号:
分子量:
1131.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥85.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@@]7([C@@H](CC([C@H]([C@@H]7OC(=O)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)(C)C)C6=CC5)CO)O)
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
InChI 密鑰
AXNVHPCVMSNXNP-OXPBSUTMSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)