Merck
PHL80401
金雀花碱
phyproof® Reference Substance
别名:
(-)-金雀花碱, (1S,9S)-3,11-二氮杂三环[7.3.1.03,8]三癸-5,7-二烯-4-酮, 野靛碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O
CAS号:
分子量:
190.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
α3β4 和 α7 烟碱型乙酰胆碱受体的强效激动剂,α4β2 烟碱型乙酰胆碱受体的部分激动剂。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)