Merck
SMB00353
Sigma-Aldrich
N-甲基金雀花碱
≥98% (HPLC)
别名:
(1R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido(1,2a)(1,5)diazocin-8-one, Caulophylline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16N2O
CAS号:
分子量:
204.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES 字串
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
InChI 密鑰
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N-Methylcytisine is a nicotinic alkaloid found in Caulophyllum thalictroides, also known as blue cohosh.
生化/生理作用
N-Methylcytisine is toxic and binds selectively to nicotinic acetylcholine receptors in the CNS.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3