Merck
NISTRM8568
硝酸钾
NIST® RM 8568
别名:
Potassium nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
KNO3
CAS号:
分子量:
101.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
同位素純度
 15N
 17O
 18O
製造商/商標名
NIST®
mp
334 °C (lit.)
形式
mixture
SMILES 字串
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Nitrogen (15N), Oxygen (17O/18O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)