Merck
NISTRM8541
石墨
NIST® RM 8541
别名:
Graphite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
同位素純度
 13C
製造商/商標名
NIST®
mp
3652-3697 °C (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon Isotopes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1