主要文件
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352119
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
同位素純度
 13C
 18O
製造商/商標名
NIST®
形式
matrix material
其他說明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)