Merck
N7005
Sigma-Aldrich
中性红
Dye content ≥90 %, Powder
别名:
3-氨基-6-二甲氨基-2-甲基吩嗪 盐酸盐, 二苯乙烯红, 碱性红 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H17ClN4
CAS号:
分子量:
288.78
颜色索引号:
50040
Beilstein:
3918740
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
产品名称
中性红, Dye content ≥90 %
表单
powder
质量水平
组成
Dye content, ≥90%
技术
titration: suitable
颜色
brown to black
pH值(酸碱度)
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, dark red
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
中性红(C.I.50040)是一种质子化的二氨基苯那嗪染料。它是氨基二甲胺甲基吩嗪盐酸盐,C15H17N4Cl。
应用
中性红具有多种染色应用,包括用作核染色、革兰氏染色中的反染色,或单独使用,或作为Twort染色的组成部分(一种快速绿中性红混合物)。中性红染色也是一种活力评估方法,用于检测头皮屑样品和贻贝幼虫中的活酵母细胞。中性红推荐用于活性评估,因为它会被细胞中的溶酶体和其他酸性细胞器选择性吸收。也可用于活血细胞的体外活体染色。
用作制备中性红试纸时的指示剂,以及用作生物染色剂。
生化/生理作用
中性红是一种广泛使用的阳离子荧光色素,已知在首次染色溶酶体后在高尔基复合体和细胞核中积累。
质量
纯化
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chlorophyll derivative mediated PDT versus methotrexate: an in vitro study using MCF-7 cells.
Gomaa I
Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 9, 362-362 (2012)
Cell Growth, Differentiation and Senescence: A Practical Approach (1999)
Effects of hypocretin2-saporin and antidopamine-beta-hydroxylase-saporin neurotoxic lesions of the dorsolateral pons on sleep and muscle tone.
Blanco-Centurion C
The European Journal of Neuroscience, 19, 2741-2741 (2004)
Sabnis RW
Handbook of Acid-Base Indicators (2007)
Cássio do Nascimento et al.
Microscopy research and technique, 76(2), 126-132 (2012-10-31)
The aim of this randomized crossover investigation was to assess the biofilm formation on two titanium and one zirconia substrates in relation to the topography and surface roughness of the materials. Twenty-four discs specimens for each evaluated material (Machined pure