主要文件
N4642
Millipore
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤11% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
别名:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白, 来自酪蛋白的蛋白胨,精制酪蛋白消化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
产品名称
N-Z-Case ® +, Casein enzymatic hydrolysate
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
氮分析
≥6.0% amino, ≥10.0% total
損耗
≤11% loss on drying
pH值
5.8-7.8
應用
microbiology
儲存溫度
15-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
酪蛋白水解物用于配制用于培养异养微生物的培养基。N-Z-Case® Plus是酪蛋白酶消化产生的多肽的高质量来源。它是一种均匀的高品质蛋白胨,具有优越的生长特性。N-Z-Case® Plus是精制水解液,在溶液中具有很高的溶解度和澄清度。它用于实验室培养基和发酵,特别是需要高澄清度的溶液。
應用
酪蛋白水解物用于配制用于培养异养微生物的培养基。该酪蛋白水解物适用于益生菌(双歧杆菌、乳酸杆菌)、发酵剂和诊断培养基的生长
其他說明
对酶水解进行了优化,以使大多数细菌充沛生长。
重構
推荐浓度:250g/L
法律資訊
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)