描述
anionic
品質等級
產品線
BioXtra
化驗
≥98.5% (GC)
分子量
272.33 g/mol
雜質
Insoluble matter, passes filter test
≤0.2% free acid
CMC
7-10 mM (20-25°C)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0001%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
<0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
<0.1 at 280 in H2O at 0.1 M
SMILES 字串
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)