Merck
F2256
Sigma-Aldrich
坚牢红 RC 盐
Powder
别名:
2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Diazo Fast Red RC
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
CAS号:
分子量:
273.19
颜色索引号:
37120
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
产品名称
坚牢红 RC 盐,
表单
powder
质量水平
组成
Dye content, ~20%
颜色
faint yellow to yellow
溶解性
water: 1 mg/mL
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)