方案
≥98%
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
veterinary
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI key
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
基因信息
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
靶器官
Adrenal gland,Immune system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2