PHR1780
倍他米松 17-戊酸酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
9α-氟-16β-甲基-11β,17α,21-三羟基-1,4-孕甾二烯-3,20-二酮 17-戊酸盐, 9α-氟-16β-甲基氢化泼尼松 17-戊酸盐, 倍他米松戊酸盐, 倍他米松戊酸酯
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. B1054000
traceable to USP 1069007
API类
betamethasone
表单
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
分析说明
其他说明
附注
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2