Merck
BP785
无水氨苄青霉素
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
氨苄西林, D-(−)-α-氨苄青霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19N3O4S
CAS号:
分子量:
349.40
Beilstein:
1090925
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ampicillin
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
208 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI 密鑰
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品由发布的药典提供并说明。所有本产品的支持信息(包括SDS和任何产品信息宣传单)均由颁发的药典管理局制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Anhydrous ampicillin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Co-fluampicil Oral Suspension
  • Co-fluampicil Capsules
  • Ampicillin Oral Suspension
  • Ampicillin Injection
  • Ampicillin Capsules
  • Ampicillin Trihydrate and Cloxacillin Benzathine Intramammary Infusion (Dry Cow)
  • Piperacillin Infusion
  • Ampicillin Sodium and Cloxacillin Sodium Intramammary Infusion (Lactating Cow)
  • 生化/生理作用
    作用机制:氨苄西林是一种半合成的青霉素和ß-内酰胺抗生素,其通过灭活位于细菌的细胞膜内表面的转肽酶从而抑制细菌细胞壁合成。
    耐药性机制:ß-内酰胺酶切开氨苄青霉素的ß-内酰胺环,使其失去活性。
    抗菌谱:对革兰氏阳性菌(类似于苄青霉素)和革兰氏阴性菌(类似于四环素和氯霉素)均有效。
    包裝
    单位数量:250 mg。随时可能改变。产品按照现行药典的规定交付。有关当前单位数量请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Health hazard
    訊號詞
    Danger
    危險聲明
    危險分類
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)