主要文件
BCR286B
电解精铅(微量元素)
BCR®, certified reference material, chips
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
chips
製造商/商標名
JRC
格式
matrix material
一般說明
Certified for the mass fractions of Bi, Sb, Tl and Zn.
分析報告
For more information please see:
BCR286B
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)