Merck
96683
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,尼罗蓝标记
size: 6 μm
别名:
三聚氰胺甲醛树酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒徑
6 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
螢光
λex 633 nm; λem 672 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..