形狀
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒徑
4 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
螢光
λex 633 nm; λem 672 nm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
商品
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..