Merck
94118
Supelco
十一酸甲酯
analytical standard
别名:
十一酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9CO2CH3
CAS号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1762129
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
官能基
ester
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
十一酸甲酯可作为内标物,用于钙和铈混合氧化物催化下 黄连木 油酯交换反应生成的生物柴油的气相色谱分析。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Transesterification of Pistacia chinensis oil for biodiesel catalyzed by CaO?CeO 2 mixed oxides
Yu X, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 90, 1868-1874 (2011)
实验方案
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GC