Merck
918911
Sigma-Aldrich
4-Methyl-4-mercaptopentan-2-one
≥95.0%
别名:
4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12OS
CAS号:
分子量:
132.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352105
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0%
形狀
liquid
官能基
ketone
thiol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)CC(C)(C)S
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
QRNZMFDCKKEPSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
129.2 °F
閃點(°C)
54 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)