Merck
W385409
Sigma-Aldrich
3-巯基-3-甲基-1-丁醇
≥98%, FG
别名:
3-巯基-3-甲基丁醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12OS
CAS号:
分子量:
120.21
FEMA编号:
3854
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
12.137
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.480
密度
0.985 g/mL at 20 °C
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
meaty
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)