主要文件
91711
Supelco
Sigma-Aldrich 色卡
analytical standard
别名:
用于固体的颜色参考表
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
包装形式
neat
一般描述
Sigma-Aldrich 色卡基于孟塞尔®颜色系统,开发用于所有 Sigma-Aldrich 生产基地的内部质量控制。它包含了第一页白色背景上的51 个色片。这有助于并加快色卡的日常使用,无需翻页。色片下方是短代码和内部定义的颜色名称。另一页有一个表格,包含根据孟塞尔®系统每种颜色的色调、值和色度。
应用
Sigma-Aldrich 色卡可以简单、快速地确定固体化学品颜色。
法律信息
Munsell is a registered trademark of Amazys Holding GMBH Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)